QC1329
Phenole, Gesamtgehalt
certified reference material
About This Item
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
RTC QCI-1373
Konzentration
in acetone
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)