PHR8903
2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)