PHR8605
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-1H-imidazol-5-carboxaldehyd
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyd, EXP-3179
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1370495
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)
InChIKey
FQZSMTSTFMNWQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)