PHR3623
Levalbuterol-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)-phenol, α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, Albuterol-monoethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1358831
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3
InChIKey
TXFGJJYAMPXTIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)