PHR3032
Mafenid-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
4-Formylbenzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1286209
API-Familie
mafenide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
InChIKey
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)