PHR2429
D-Campher-Unreinheit J, Endo-Borneol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(−)-Borneol, endo-(1S)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
camphor
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)