Fortfahren mit
PHL89697
Guajazulen
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulen
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
EC Number:
207-701-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1365001
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89174G11004PHL82880
Guajazulen phyproof® Reference Substance
PHL89697
Guajazulen
Chamazulen phyproof® Reference Substance
PHL89174
Chamazulen
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guajazulen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)