Wichtige Dokumente
PHL83234
Indicin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[N+H]21C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
InChIKey
BMOMIMCFYJPYAD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)