Wichtige Dokumente
P18608
4-Benzolazomaleanil
97%
About This Item
Assay
97%
Form
crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
162-165 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 25 mg/mL, clear, orange
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-15-10-11-16(21)19(15)14-8-6-13(7-9-14)18-17-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
InChIKey
DVNPYLMPVFDKGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)