Merck
P0431
Millipore
Proteose-Pepton
Enzymatic hydrolysate
Synonym(e):
Pepton aus tierischem Gewebe
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Biologische Quelle
bovine
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Stickstoffbestimmung
10.0-15.5% total
Verlust
≤5% loss on drying
pH-Wert
6.6-7.6
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlen für den Gebrauch bei der Antibiotikaproduktion und der Kultivierung von anspruchsvollen Mikroorganismen. Ursprünglich für den Gebrauch in Kulturmedien für die Produktion von bakteriellen Toxinen entwickelt, stellt es einen zufriedenstellende Nährkomponente für allgemeine Kulturbedingungen dar.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)