NIST2960
Respirable cristobalite on filter media
NIST® SRM® 2960, 5-250 μg
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 30 filters plus 30 blanks
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)