NIST2613A
Carbon monoxide in air
NIST® SRM® 2613a, nominal 20 μmol/mol
About This Item
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
SRM 2613a_cert SRM 2613a _SDS
Rechtliche Hinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)