Merck
NIST1881A
Portlandzement
NIST® SRM® 1881a
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 4 vials x 5 g
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)