NIST182
Lithium-Erz (Petalit)
NIST® SRM® 182
Synonym(e):
Petalite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 45 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
SMILES String
[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Al].[Li]
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
InChIKey
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)