Merck
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL-phosphat
≥30%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
≥30%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)