Merck
MIC019
Supelco
Listeria PT - WP
Proficiency Testing Material
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verpackung
set of 2 ea
Hersteller/Markenname
RTC MIC-019
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Listeria spp.
Allgemeine Beschreibung
Diese Ringversuchs (Proficiency testing)-Probe wird gemäss ISO/IEC 17043:2010 hergestellt. Alle Informationen über die Verwendung dieses Materials werden mit dem Produkt mitgeliefert.
Verpackung
Ein Set enthält 2 sterile Schraubverschluss-Fläschchen mit je einem Vitroid (eine kleine Disk mit den entsprechenden Organismen) und 2 sterile 100 mL Phosphat-gepufferte Lösungen.
Hinweis zur Analyse
Dieses Produkt wurde für Genauigkeit und Stabilität gemäss den Normen ISO/IEC 17025:2005, ISO GUIDES 34 und 35, und ILAC G13 2000 produziert und geprüft.
Sonstige Hinweise
Proficiency testing samples are presented as single blind. No values for the samples are released until the testing period concludes. Values of analytes vary lot to lot.
This PT sample is designed for the quantitative analysis of Listeria in water. The PT sample is provided in duplicate as a stable dehydrated vitroid requiring hydration. The additional sample is provided for mishaps in the lab. Store the PT sample as directed. The dehydrated vitroid sample is stable for a time exceeding the study schedule.
Proficiency Testing Schedule (2018-2019)
Wastewater
WP18-1January 17 - March 2, 2018
WP18-2March 28 - May 11, 2018
WP18-3AMay 16 - June 29, 2018
WP18-3BJuly 11 - August 24, 2018
WP18-4September 26 - November 9, 2018
WP18-5November 21 - January 4, 2019
WP19-1January 16 - March 1, 2019
WP19-2March 27 - May 10, 2019
WP19-3AMay 15 - June 28, 2019
WP19-3BJuly 10 - August 23, 2019
WP19-4September 25 - November 8, 2019
WP19-5November 20 - January 3, 2020
Quick-Turn Study - (non-scheduled proficiency test that is available at any time)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Beschreibung
    Listeria monocytogenes 0.00 - 10000 CFU/mL
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)