Wichtige Dokumente
IRMM534C
Al-Legierung
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Synonym(e):
Aluminium-Legierung
About This Item
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM534C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)