IRMM311
Genom-DNA von Bacillus Licheniformis DSM 5749
IRMM®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
genomic analysis
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM311
IRMM311
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)