Merck
H1429400
Hydroxyethylsalicylat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethylenglykol-monosalicylat, Ethylenglykolsalicylat, Salicylsäure-2-hydroxyethylester, Salicylsäure-ethylenglykolester
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydroxyethyl salicylate
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChIKey
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Hydroxyethyl salicylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allergic contact dermatitis from a veterinary antiinflammatory gel containing 2-hydroxyethyl salicylate.
Susana Córdoba et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(3), 171-172 (2011-05-17)
Contact dermatitis from hydroxyethyl salicylate.
C Reichert et al.
Contact dermatitis, 33(4), 275-276 (1995-10-01)
Miroslav Kucera et al.
Arzneimittel-Forschung, 53(12), 850-856 (2004-01-22)
A combination of the active agents arnica and hydroxyethyl salicylate (HES) in ethanolic solution (Sportino Acute Spray) is cutaneously applied for the treatment of sports injuries and diseases of the locomotor apparatus. The aim was to examine the efficacy and
Contact dermatitis from anti-inflammatory gel containing hydroxyethyl salicylate.
J Horak et al.
Contact dermatitis, 47(2), 120-121 (2002-11-29)
S E Cross et al.
British journal of clinical pharmacology, 46(1), 29-35 (1998-08-05)
The penetration of active ingredients from topically applied anti-inflammatory pharmaceutical products into tissues below the skin is the basis of their therapeutic efficacy. There is still controversy as to whether these agents are capable of direct penetration by diffusion through