Merck
F8417
Fura PE-3 Kaliumsalz
≥85% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H39N5O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.73
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Application
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+; compared with other probes, there is less compartmentalization and leakage; cells remain brightly fluorescent and responsive to changes in cytosolic free Ca2+ for hours.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)