Merck
F8379
Fast Red KL Salt
Synonym(e):
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.77
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~25%
SMILES string
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)