Merck
F4897
Fluo 3 pentaammonium salt
≥75% (HPLC)
Synonym(e):
Glycine, N-[2-[[[[2-[bis(carboxymethyl) amino]-5-(2,7-dichloro-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxyy]methyl]methyl]oxy]-4-methylphenyl]-N-(carboxymethyl)-pentaammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H30Cl2N2O13 · 5NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
854.69
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥75% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(O)c(Cl)cc35
InChI
1S/C35H28Cl2N2O13.H3N/c36-21-10-19-28(12-25(21)40)52-29-13-26(41)22(37)11-20(29)35(19)18-5-6-24(39(16-33(46)47)17-34(48)49)30(9-18)51-8-7-50-27-4-2-1-3-23(27)38(14-31(42)43)15-32(44)45;/h1-6,9-13,40H,7-8,14-17H2,(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47)(H,48,49);1H3
InChI key
FNBIDSKDJJRWBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cell impermeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent in the absence of Ca2+, lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with FURA-2.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J P Kao et al.
The Journal of biological chemistry, 264(14), 8179-8184 (1989-05-15)
Fluo-3, one member of a family of new fluorescent Ca2+ indicators excitable at wavelengths in the visible (Minta, A., Kao, J. P. Y., and Tsien, R. Y. (1989) J. Biol. Chem. 264, 8171-8178), has been tested in living cells. We