Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.84
EC Number:
232-603-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoglucose-Isomerase aus Backhefe (S. cerevisiae)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?