Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
concentration
3.78 μg/g in acetonitrile
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
InChI key
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
ERMAC059
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 3.78 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material | description 3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material | description 3.79 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material | description 3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| concentration 3.78 μg/g in acetonitrile | concentration 3.80 μg/g in acetonitrile | concentration 3.79 μg/g in acetonitrile | concentration 3.80 μg/g in acetonitrile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G1 -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?