Fortfahren mit
D8189
Bis(1,3-dibutylbarbitursäure)-Trimethinoxonol
≥95% purity (HPLC), powder or solid
Synonym(e):
DiBAC4(3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H40N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.63
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bis(1,3-dibutylbarbitursäure)-Trimethinoxonol, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
fluorescence
λex 513-519 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
Application
Anwendung im Hochdurchsatz-Screening.
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol has been used for monitoring changes in the plasma membrane potential.[1] It also has applications in high throughput screening.
Biochem/physiol Actions
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonolis a translational membrane potential dye that is redistributed in the cell as membrane potential changes.
Translational membrane potential dye that is redistributed in the cell as membrane potential changes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8064D1065E2028
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 513-519 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 710-716 nm
fluorescence
-
color
orange to dark red
color
orange to dark red
color
orange to red
color
orange
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
form
powder or solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)