D0630000
Desmethylmetrifonat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-(RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-phosphonat
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metrifonate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(OC)(O)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChIKey
KFPHBRHXSUAGID-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)