CRM308
BTEX – Lehmiger Sand 1
certified reference material, pkg of 30 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM308-030
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
-10 to -25°C
Sonstige Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)