Merck
C3044
Chlorplatinsäure Hexahydrat
ACS reagent, passes test for determination of potassium, ≥37.50% Pt basis
Synonym(e):
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, Platinchlorid Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2PtCl6 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.90
EC Number:
241-010-7
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
concentration
≥37.50% Pt
solubility
alcohol: passes test
cation traces
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.05%
suitability
passes test for determination of potassium
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)