C0692000
Ceftriaxon-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6R,7R)-7-[[(2E)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)-acetyl]-amino]-3-[[(2-methyl-5, 6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)-sulphanyl]-methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ceftriaxone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H18N8O7S3/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32)/b24-8+/t9-,15-/m1/s1
InChIKey
VAAUVRVFOQPIGI-TYHRLYECSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)