Fortfahren mit
BCR657
Glucose (Isotopen-Verhältnis)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
€ 271,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
isotopic purity
 13C
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR657
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR274BCR273BCR412
format
neat
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
isotopic purity
 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
-
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c