Merck
BCR341
Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
156008
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4oc23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-14-13-7-3-4-8-15(13)17-16(12)14/h1-10H
InChI key
BCBSVZISIWCHFM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR341
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3