Fortfahren mit
BCR291
2,4,4′-Trichlor-biphenyl
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.54
Ballschmiter Number:
28
EC Number:
230-293-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1956846
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H
InChI key
BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR291
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR290BCR289BCR155
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c