Merck
B49203
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium-dinitrat
97%
Synonym(e):
9,9′-Bis-(N-methylacridinium-nitrat), Lucigenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.50
EC Number:
219-023-4
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901768
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
λmax
430 nm, 452 nm (2nd)
SMILES string
O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI key
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)