Merck
A9880
Anilin
≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
EC Number:
200-539-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605631
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Die akute Toxizität von Anilin wird unter anderem durch seine in vivo-Aktivierung zu 4-Hydroxyanilin und die Bildung von Hämoglobin-Addukten hervorgerufen. In Erythrozyten ist dieses mit der Freisetzung von Eisen und der Akkumulierung von Methämoglobin und der Entwicklung von hämolytischer Anämie sowie der Entzündung der Milz verbunden. Bei längerer Verabreichung wird häufig eine Tumorbildung in der Milz beobachtet.
Disclaimer
Darkens in storage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongli Ji et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 519-533 (2015-01-22)
The nonprotein amino acid β-aminobutyric acid (BABA) is known to protect plants against various pathogens. The mode of action is relatively diverse and specific in different plant-pathogen systems. To extend the analysis of the mode of action of BABA to
S A Vaziri et al.
Pharmacogenetics, 11(1), 7-20 (2001-02-24)
Arylamines such as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl are suspected human bladder procarcinogens that require bioactivation to DNA-reactive species to exert their carcinogenic potential. The goals of the present study were (i) to assay for the presence of the arylamine acetyltransferases NAT1
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic