Merck
A7034
Albumin -Lösung
22% in saline, contains azide, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
20.0-24.0% protein basis (biuret)
Form:
solution
Concentration:
20.0-24.0% protein (biuret), 22% in saline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
20.0-24.0% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
20.0-24.0% protein (biuret), 22% in saline
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin ist das häufigste Plasmaprotein des Menschen. Ein Albuminumsatz ist bei Kleinkindern mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Serumalbumin ist ein verlässlicher Prognoseindikator für eine Lebererkrankung. Die oxidativen Schäden von Albumin treten bei fortgeschrittener Lebererkrankung auf.
Application
Rinderserumalbumin-Lösung wurde als Bestandteil der phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) für die Antikörper-Verdünnung verwendet.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)