Fortfahren mit
A42409
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Synonym(e):
2-Biphenylylamin, 2-Phenyl-anilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
201-990-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471874
€ 97,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
842 °F
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% 4-aminobiphenyl
color
brown, off-white to yellow
bp
299 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.16 g/cm3 at 21 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
2-Aminobiphenyl is a substrate for UGTs (UDP-glucuronosyltransferases), including UGT1A4, UGT2B13 and UGT2B16.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A289831598326828
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
brown, off-white to yellow
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)