Merck
99697
Kieselgel C18 auf DC-Platten
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent, chiral-silica gel matrix, L × W 5 cm × 20 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
chiral-silica gel matrix, glass support
quality
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent
feature
binder Organic, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
≥8 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
General description
C18 possess 18 carbon atoms in the acyl chain, commonly used as chelating agent, is highly reactive, stable and hydrophobic in nature. It can be used as an effective metal extraction agent. C18 supported on silica gel surface can withstand large volumes of metal ion solution without a releasing problem.
Application
Silica gel C18 on TLC Plates may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-50-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pre-concentration of copper, cobalt and nickel with 3-methyl-1-phenyl-4-stearoyl-5-pyrazolone loaded on silica gel
Tong, A., Yoshifumi Akama, and S. Tanaka.
Analyst, 115, 947-949 (1990)