Merck
97027
Z-L-phenylalaninol
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Z-amino)-3-phenyl-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2816420
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −43±1°, c = 2% in methanol
mp
92-95 °C
SMILES string
OC[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Other Notes
Chiral building block; oxidation to the unstable aldehyde
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Jurczak et al.
Chemical Reviews, 89, 149-149 (1989)
H.L. Sham et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1052-1052 (1993)