Wichtige Dokumente
96659
1,3-Di-tert.-butylbenzol
reference material
Synonym(e):
DBB
About This Item
Qualität
reference material
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)