Merck
95995
Z-Asp(OBzl)-OBzl
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Z-L-asparaginsäure-dibenzylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.48
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2067438
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
O=C(C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)OCc3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)