Merck
94133
Natrium-1-undecansulfonat
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Undecansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3751377
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
assay
≥99.0% (T)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.2, λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 300 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR1010-1G04061835232727
PHR1010-10G04061835232710
P365000004061833814499
P53357-250G04061835253647
P53357-500G04061834378983
107427500004022536090658
107427002504022536090641
P53357-5G04061835253654
W295101-SAMPLE04061837518072
W295101-1KG04061835438174
P5835-100G04061834392446
P5835-500G04061833623329
16897-100MG04061838750075
107427902904022536938714
1577008-200MG04061838743510
54789-1KG-F04061832574509