Wichtige Dokumente
93045
Fluor-triphenylsilan
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Triphenyl-fluorsilan
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
SMILES String
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)