Fortfahren mit
93035
Malonyl-L-carnitin-(N-methyl-d3) Lithiumsalz
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 466,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10D3H14NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 466,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥92.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
impurities
2.0-3.0% lithium
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
926619258615868
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥92.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (HPLC)
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
≥99.0%
extent of labeling
-
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
optical activity
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)