Merck
92784
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1-pentin
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-Pentin-1-yltrimethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.30
Beilstein:
1744218
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
bp
135 °C (lit.)
Dichte
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)