Merck
92774
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-propionsäure-methylester
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.29
Beilstein:
2350141
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
SMILES String
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
Sonstige Hinweise
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)