The minimum purity of this product is 95%. A review of recent lots indicates typical purity levels of >99%. Excess levels of cyanuric acid are dependent upon the specific application and/or sensitivity of the target or environment. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analyisis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/91220#product-documentation
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-782-8
Beilstein/REAXYS Number:
202022
MDL number:
Assay:
≥95% (CHN)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (CHN)
form
powder
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES string
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
InChI key
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (CHN) | assay 95% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 249-251 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 145-147 °C (lit.) | mp 225-230 °C (decomposition) |
| form powder | form - | form powder | form crystals |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorisocyanursäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Gostaria de saber se eu utilizar Ácido Tricloroisocianúrico com pureza inferior a 90%, teria apenas que fazer o ajuste da dosagem para atingir o mesmo teor de cloro, ou teria algum impacto no tratamento, por exemplo, acúmulo de ácido cianúrico?