Merck
90804
Tributylmethylammoniumiodid
purum, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Methyltributylammoniumiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)3N(I)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.29
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
221-402-4
Beilstein/REAXYS Number:
3567734
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥99.0% (AT)
mp
184-185 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[I-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)