Merck
90452
Triethylenglykol-monohexylether
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
C6E3, Hexyl-triethylenglykolether, Hexyltriglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5(OCH2CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.33
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
247-372-2
Beilstein/REAXYS Number:
1757858
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.442
density
0.961 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCOCCOCCOCCO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)