Wichtige Dokumente
90373
2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-3,4-dicarboxaldehyd
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
3,4-Diformyl-2,5-dimethylpyrrol
About This Item
Qualität
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
CC1=C(C([H])=O)C(C([H])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-7(3-10)8(4-11)6(2)9-5/h3-4,9H,1-2H3
InChIKey
VJDZUXWJEWKBKE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)