Merck
90267
Sigma-Aldrich
Lithium-citrat tribasisch -Lösung
BioUltra, 1.5 M in H2O
Synonym(e):
Citronensäure Trilithiumsalz -Lösung, Trilithium-citrat -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Li3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Produktlinie
BioUltra
Konzentration
1.5 M in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
Dichte
1.12 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)